Learn More
2-Hydroxybenzimidazol 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 120971000
Weitere Details : CAS : 615-16-7 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367180
  • 218.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
615-16-7
134.138
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
11985
C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)N2
C7H6N2O
MFCD00127894
2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
1,3-Dihydrobenzimidazol-2-on
Spezifikation
2-Hydroxybenzimidazole
Glasflasche
314.0°C to 316.0°C
97%
96.0
97%
MFCD00127894
SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
1,3-Dihydrobenzimidazol-2-on
11985
Kristallpulver
Authentic
Braun bis Weiß
100g
615-16-7
100.0
C7H6N2O
2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)N2
134.138
134.14
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxybenzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation