Learn More
2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octan-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110273
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
257932-29-9
C9H14O3
170.21
MFCD00180256
FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
2802922
2-hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
257932-29-9
C9H14O3
170.21
MFCD00180256
FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
2802922
2-hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%