Learn More
2-Hydroxybutansäure-d3-Säure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30408596
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408596 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH83117010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3
CAS 1219798-97-6
Summenformel C4H4D3NaO3
Menge 10 mg
Synonym (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt NSC 6495, α-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3D;
SMILES OC(C(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C
IUPAC-Name Natrium-2-Hydroxybutanoat-2,3,3-d3
Molekulargewicht (g/mol) 129.1
Formelmasse 129.05