missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxycarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030212
90.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-79-3
C12H9NO
183.21
MFCD00004962
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
93551
9H-Carbazol-2-ol
OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-79-3
C12H9NO
183.21
MFCD00004962
GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
93551
9H-Carbazol-2-ol
OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1

Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wurde festgestellt, dass Carbazol zwischen Heparin, Heparin-Derivaten und anderen Polyuroniden des Bindegewebes unterscheiden kann. Eine neue Modifikation der Carbazol-Analyse ist nützlich für die Bestimmung von d-Mannuronsäure in Heteropolysacchariden. 2-Hydroxycarbazol wurde bei der Synthese von mit Isochromen fusioniertem Carbazol verwendet, (4 aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxycarbazole
Schmelzpunkt 262°C to 273°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'