Learn More
2-Hydroxyethanesulfonic Acid (80% w/w in Water), TRC
Artikelnummer. 30408021
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408021 50 g
30407328 10 g
30391661 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH55339550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-36-8
Summenformel C2H5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
Synonym (2-Hydroxyethyl)sulfonic Acid, (Hydroxyethyl)sulfonic Acid, 2-Hydroxyethane-1-sulfonic Acid, Ethanolsulfonic Acid, Isethionic Acid, NSC 60516, Tego HES 70
IUPAC-Name 2-hydroxyethanesulfonic acid
SMILES OCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethanesulfonic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Formelmasse 125.9987
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.8