Learn More
(2-Hydroxyethyl)Hydrazin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059023
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109-84-2
C2H8N2O
76.099
MFCD00007623
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
8017
CHEBI:50098
2-Hydrazinylethanol
C(CO)NN
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
109-84-2
C2H8N2O
76.099
MFCD00007623
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
8017
CHEBI:50098
2-Hydrazinylethanol
C(CO)NN
(2-Hydroxyethyl)hydrazine is used as a plant growth regulant, a component in jet fuels, intermediate for organic synthesis especially heterocycles used in agrochemicals, pharmaceuticals, stabilizers and polymerizations, Chain extender for urethane formulations, corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.121 g/mL
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohols and glycols.
Formelmasse 76.1
Physikalische Form Flüssig