Learn More
2-Hydroxyethylmethacrylat, 97 %, stab. mit ca. 500 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027477
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
868-77-9
C6H10O3
130.143
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCO
868-77-9
C6H10O3
130.143
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-Hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCO
2-Hydroxyethyl methacrylate is used in UV-curable inks and coatings. It is also used in adhesives, artificial nails, dental materials and lacquers. In dentistry, it is one of the main volatile acrylates along with methyl methacrylate. Further, it is used as a monomer in the synthesis of polymers for dental prosthetics and for geotechnical grouting in construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyethylmethacrylat wird in UV-härtenden Farben und Beschichtungen verwendet. Es wird auch in Klebstoffen, Kunstnägeln, Dentalmaterialien und Lacken eingesetzt. In der Zahnmedizin ist es neben Methylmethacrylat eines der wichtigsten flüchtigen Acrylate. Darüber hinaus wird es als Monomer bei der Synthese von Polymeren für Zahnprothesen und für den geotechnischen Verguss bei Bauarbeiten eingesetzt.
Löslichkeit
Leicht mit heißem Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.453
Menge 100 g
Beilstein 1071583
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with hot water.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%