Learn More
2-Hydroxyethyl Methacrylate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyethyl Methacrylate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3 |
| Formelmasse | 130.063 |