Learn More
2-Hydroxyethylmethylterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30407250
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407250 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9422752.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate
CAS 3645-00-9
Summenformel C11 H12 O5
Menge 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Ethylene Glycol Mono(methyl (Terephthalate), 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate, Dimethyl Terephthalate-Ethylene Glycol Monoester, Methyl 2-Hydroxyethyl Terephthalate, Monoglycol Mnnomethyl Terephthalate, β-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O5/c1-15-10(13)8-2-4-9(5-3-8)11(14)16-7-6-12/h2-5,12H,6-7H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
IUPAC-Name 1-O-(2-Hydroxyethyl)-4-O-methylbenzol-1,4-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0685