Learn More
2-Hydroxyethylmethylterephthalat, TRC
Artikelnummer. 30394199
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394199 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942275250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate
CAS 3645-00-9
Summenformel C11 H12 O5
Menge 250 mg
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Terephthalic Acid 2-Hydroxyethyl Methyl Ester, Ethylene Glycol Mono(methyl (Terephthalate), 2-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate, Dimethyl Terephthalate-Ethylene Glycol Monoester, Methyl 2-Hydroxyethyl Terephthalate, Monoglycol Mnnomethyl Terephthalate, β-Hydroxyethyl Methyl Terephthalate
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O5/c1-15-10(13)8-2-4-9(5-3-8)11(14)16-7-6-12/h2-5,12H,6-7H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCO
IUPAC-Name 1-O-(2-Hydroxyethyl)-4-O-methylbenzol-1,4-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0685