Learn More
2-Hydroxyimino-3-pentanon, TRC
Artikelnummer. 30388794
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388794 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388794 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH827990500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyimino-3-pentanone
CAS 32818-79-4
Summenformel C5 H9 N O2
Menge 500 mg
Synonym 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C(=NO)C
IUPAC-Name 2-Hydroxyiminopentan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Formelmasse 115.0633