Learn More
2-Hydroxyimino-3-pentanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyimino-3-pentanone |
| CAS | 32818-79-4 |
| Summenformel | C5 H9 N O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=NO)C |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxyiminopentan-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 115.13 |
| Formelmasse | 115.0633 |