Learn More
2-Hydroxyisobuttersäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020996
24.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-61-6
C4H8O3
104.11
MFCD00004459
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
11671
CHEBI:50129
2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
CC(C)(O)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-61-6
C4H8O3
104.11
MFCD00004459
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
11671
CHEBI:50129
2-Hydroxy-2-Methylpropansäure
CC(C)(O)C(O)=O
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyisobuttersäure wird als Elektrolyt bei der Trennung der Metallionen durch zyklische Online-Voltammetrie verwendet. Wird auch als Baustein für die Synthese von Polymeren verwendet. Die konjugierte Base 2-Hydroxybutyrat wird zur Katabolisierung von L-Threonin sowie zur Synthese von Glutathion verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Indikator für die frühzeitige Erkennung der Insulinresistenz bei nicht-diabetischen Probanden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Alkohol, Methanol und heißem Benzol.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyisobutyric acid
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 114°C (12 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 2 %
Menge 25 g
Beilstein 1744739
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 99%