Learn More
2-(Hydroxymethyl)pyridin-5-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15420068
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-(Hydroxymethyl)pyridin-5-Boronsäure wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese häufig eingesetzt. Dient auch als Laborreagenz.
Hinweise
Trocken, dunkel und gut belüftet lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
CAS 913835-98-0
Summenformel C6H8BNO3
MDL-Nummer MFCD09027230
Menge 250 mg
Synonym 6-hydroxymethyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridine-3-boronic acid, 2-hydroxymethyl pyridine-5-boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridin-3-ylboronic acid, boronicacid, b-6-hydroxymethyl-3-pyridinyl, 5-boronopyridin-2-yl methanol, 6-hydroxymethyl-3-pyridineboronic acid, acmc-209raj, 6-hydroxymethyl-3-pyridyl boronic acid
InChI-Schlüssel MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)CO)(O)O
IUPAC-Name [6 -(Hydroxymethyl)pyridin-3-yl]Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.944
PubChem CID 44118255
Formelmasse 152.94
Reinheit (%) 97%