Learn More
2-Hydroxypyridin-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Used in the synthesis of selective inhibitors of neuropeptide Y Y5 inhibiting food intake. Also used in the optimization of p-subsite residues of HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese selektiver Inhibitoren des Neuropeptids Y Y5 verwendet, das die Nahrungsaufnahme hemmt. Wird auch bei der Optimierung von p-Subsite-Rückständen von HIV-Proteasehemmern verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird bei der Synthese selektiver Inhibitoren des Neuropeptids Y Y5 verwendet, das die Nahrungsaufnahme hemmt. Wird auch bei der Optimierung von p-Subsite-Rückständen von HIV-Proteasehemmern verwendet.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid |
Menge | 5 g |
Beilstein | 115859 |
IUPAC-Name | 2-Oxo-1H-Pyridin-4-Carbonsäure |
Formelmasse | 139.11 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |