Learn More
2-Hydroxypyridin-5-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10516534
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1054483-78-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H16BNO3
MDL-Nummer MFCD06795671
Menge 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
InChI-Schlüssel WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyridin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 221.06
PubChem CID 17750253
Formelmasse 221.06
Reinheit (%) 97%