Learn More
2-Hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021966
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
O=C1NC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
142-08-5
C5H5NO
95.10
MFCD00006268
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyridine, pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 2-pyridone, pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 2-pyridinone, 2-oxopyridine, 2 1h-pyridone, alpha-pyridone
8871
CHEBI:16540
O=C1NC=CC=C1
2-Hydroxypyridine is a bifunctional catalyst for a wide variety of acylation reactions, catalyst for generating β-oxopropyl carbonates from cyclic carbonates and alcohols and in the aminolysis of a polyglutamate. It is used in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxypyridin ist ein bifunktionaler Katalysator für eine Vielzahl von Acylierungsreaktionen, Katalysator für die Erzeugung von β-Oxopropylcarbonaten aus zyklischen Carbonaten und Alkoholen sowie bei der Aminolyse von Polyglutamin. Es wird in der Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (450 g/l bei 20 °C) und Ethanol, schwer löslich in Benzol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine
Schmelzpunkt 102°C to 111°C
Dichte 1.39
Siedepunkt 280°C to 281°C
Flammpunkt 210°C (410°F)
Geruch Recognizable
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 105786
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 450g/L @ 20°C and ethanol,slightly soluble in benzene and ether.
IUPAC-Name 1H-Pyridin-2-on
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 98%