Learn More
2-Hydroxypyridin-N-oxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15400558
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13161-30-3
C5H5NO2
111.1
MFCD00006195
SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
69975
1-Hydroxypyridin-2-on
C1=CC(=O)N(C=C1)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13161-30-3
C5H5NO2
111.1
MFCD00006195
SNUSZUYTMHKCPM-UHFFFAOYSA-N
2-pyridinol-1-oxide, 2-hydroxypyridine 1-oxide, 2-hydroxypyridine n-oxide, 1-hydroxypyridin-2 1h-one, 2-hydroxypyridine-n-oxide, hydroxypyridinone, pyridinol, 1-oxide, 2-pyridinol 1-oxide, 1-hydroxy-2-pyridone, 1-hydroxy-1,2-dihydropyridin-2-one
69975
1-Hydroxypyridin-2-on
C1=CC(=O)N(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyridine N-oxide
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Dichte 1.111
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 100 g
Beilstein 1422545
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) ≥98%