Learn More
2-Hydroxypyrimidin-5-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029506
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1073354-84-3
C10H15BN2O3
222.051
MFCD09037497
JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
44755196
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrimidin-2-on
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1073354-84-3
C10H15BN2O3
222.051
MFCD09037497
JRCSRFGCQSLWNZ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-ol, 2-hydroxypyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyrimidinol, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2 1h-one
44755196
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1H-Pyrimidin-2-on
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CNC(=O)N=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 250 mg
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 95%