Learn More
2-Hydroxychinoxalin, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077483
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1196-57-2
C8H6N2O
146.15
MFCD00006722
FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol, 2-quinoxalinol, 2 1h-quinoxalinone, quinoxalin-2 1h-one, quinoxalin-2-one, 2-quinoxalinone, 3-quinoxalinone, 2-quinoxalone, 1,2-dihydroquinoxalin-2-one
14526
CHEBI:38890
1H-Chinoxalin-2-on
O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1
1196-57-2
C8H6N2O
146.15
MFCD00006722
FFRYUAVNPBUEIC-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol, 2-quinoxalinol, 2 1h-quinoxalinone, quinoxalin-2 1h-one, quinoxalin-2-one, 2-quinoxalinone, 3-quinoxalinone, 2-quinoxalone, 1,2-dihydroquinoxalin-2-one
14526
CHEBI:38890
1H-Chinoxalin-2-on
O=C1NC2=CC=CC=C2N=C1
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxyquinoxaline
Schmelzpunkt 271.0°C to 272.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyquinoxaline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.