Learn More
2-Iminothiolanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812814
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4781-83-3
C4H7NS·ClH
137.63
ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
13166855
Thiolan-2-Imin;Hydrochlorid
C1CC(=N)SC1.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4781-83-3
C4H7NS·ClH
137.63
ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
2-iminothiolane hydrochloride, 2-iminothiolane hcl, thiolan-2-imine hydrochloride, dihydrothiophen-2 3h-imine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, dihydro-, hydrochloride, traut's reagent, c4h7ns.clh, traut eo 1/4 a, 2-thiolanimine hydrochloride, 2 3h-thiophenimine, hydrochloride
13166855
Thiolan-2-Imin;Hydrochlorid
C1CC(=N)SC1.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iminothiolane Hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 137.63
Reinheit (%) 98%