Learn More
2-Indanylboronsäure Diethanolaminester, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Indanylboronic acid diethanolamine ester |
CAS | 501014-44-4 |
Schmelzpunkt | 213°C to 219°C |
Summenformel | C13H18BNO2 |
MDL-Nummer | MFCD03788732 |
Menge | 100 mg |
Synonym | 2-indanylboronic acid diethanolamine ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-indanylboronic acid diethanolamine cyclic ester, 2-indan-2-yl-1,3-dioxa-6-aza-2-boracyclooctane |
InChI-Schlüssel | PLSXCXOMNZXQRU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | B1(OCCNCCO1)C2CC3=CC=CC=C3C2 |
IUPAC-Name | 2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,3,6,2-dioxazaborocan |