Learn More
2-Iod-1,1,1-Trifluorethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13448418 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10174240 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13448418 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176080500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-83-3
Summenformel C2H2F3I
Molekulargewicht (g/mol) 209.94
MDL-Nummer MFCD00001082
InChI-Schlüssel RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluoro-2-Iodoethan
SMILES C(C(F)(F)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-1, 1, 1-trifluoroethane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Pink
Dichte 2.1300g/mL
Siedepunkt 53.0°C to 55.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CF3
Brechungsindex 1.4000 to 1.4020
Menge 50 mL
Relative Dichte 2.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 209.94
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.