Learn More
2-Iod-5-Nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029619
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28080-54-8
C5H3IN2O2
249.995
MFCD05863241
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
819492
2-Iod-5-Nitropyridin
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28080-54-8
C5H3IN2O2
249.995
MFCD05863241
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
819492
2-Iod-5-Nitropyridin
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodo-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 6-iodo-3-nitropyridine, acmc-20alyk, pubchem6575, 5-nitro-2-iodopyridine, pyridine,2-iodo-5-nitro, 2-iodanyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-nitro, 2-iodo-5-nitropyridine
Formelmasse 249.98
Reinheit (%) 97%