missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Iodbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022785
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
444-29-1
C7H4F3I
272.009
MFCD00001041
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
67957
1-Iod-2-(Trifluormethoxy)benzol
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
444-29-1
C7H4F3I
272.009
MFCD00001041
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
67957
1-Iod-2-(Trifluormethoxy)benzol
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodobenzotrifluoride
Dichte 1.936
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.5305
Menge 25 g
Beilstein 2090038
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 272.01
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'