Learn More
2-Iodpyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028834
36.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32111-21-0
C4H3IN2
205.986
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-Iodpyrazin
C1=CN=C(C=N1)I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32111-21-0
C4H3IN2
205.986
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-Iodpyrazin
C1=CN=C(C=N1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyrazine
Dichte 2.086
Siedepunkt 109°C to 110°C (34 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.655
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 205.98
Reinheit (%) 95%