Learn More
2-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054679
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5029-67-4
C5H4IN
205.00
MFCD00464928
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
221126
2-Iodpyridin
IC1=CC=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5029-67-4
C5H4IN
205.00
MFCD00464928
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
221126
2-Iodpyridin
IC1=CC=CC=N1
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Iodpyridin ist ein Reagenz, das zur Herstellung humaner NAD+-abhängiger 15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenasehemmer verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Iodopyridine
Schmelzpunkt 52°C (decomposition)
Farbe Gelb
Dichte 1.928 g/mL
Brechungsindex 1.632
Menge 5 g
Beilstein 105790
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 205
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest