Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, 98 %
35.80 € - 463.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 24683-00-9
Summenformel C9H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00006128
InChI-Schlüssel UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
IUPAC-Name 2-Methoxy-3-(2-Methylpropyl)Pyrazin
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11484644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A13680.03
1g
35.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11494644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A13680.06
5g
153.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11329599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A13680.14
25g
463.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
24683-00-9
166.22
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
32594
COC1=NC=CN=C1CC(C)C
C9H14N2O
MFCD00006128
2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
2-Methoxy-3-(2-Methylpropyl)Pyrazin
Spezifikation
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
80°C (176°F)
1g
C9H14N2O
2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
COC1=NC=CN=C1CC(C)C
166.22
166.22
0.986
1.49
24683-00-9
MFCD00006128
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
2-Methoxy-3-(2-Methylpropyl)Pyrazin
32594
98%