Learn More
2-Isocyanatobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509714
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
42066-86-4
C8H4N2O
144.133
FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
2735873
2-Isocyanatobenzonitril
C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
42066-86-4
C8H4N2O
144.133
FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
2735873
2-Isocyanatobenzonitril
C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Chemischer Name oder Material 2-Isocyanatobenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CNC6H4NCO
Menge 250 mg
Synonym 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 95%