Learn More
2-Isopropenyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10077899
70.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 126726-62-3
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 47.0°C (9.0 Mbar)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H17BO2
MDL-Nummer MFCD08276843
Menge 5 g
Relative Dichte 0.88
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, 2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isopropene, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-isopropenyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, stabilized with phenothiazine, pubchem17392
InChI-Schlüssel SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
Stabilisator 1% phenothiazine
Molekulargewicht (g/mol) 168.04
PubChem CID 10997426
Formelmasse 168.04
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.