Learn More
2-Isopropoxy-2-phenylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid |
| CAS | 5394-87-6 |
| Summenformel | C11H14O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-2-(propan-2-yloxy)acetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-10(11(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)OC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Phenyl-2-Propan-2-yloxyessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Formelmasse | 194.0943 |