Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-2690073
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
61676-62-8
C9H19BO3
186.06
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
61676-62-8
C9H19BO3
186.06
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9120g/mL
Siedepunkt 73°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4080 to 1.41
Menge 1 g
Relative Dichte 0.912
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig