missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047020
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
61676-62-8
C9H19BO3
186.058
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
61676-62-8
C9H19BO3
186.058
MFCD00192241
MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
5017741
4,4,5,5-Tetramethyl-2-Propan-2-yloxy-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C

Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Reagenz für die Herstellung von Fluorenylborolan, Reagenz für die Borylierung von Arenen. Reagenz für die Borylierung von Arenen und für die Herstellung von Fluorenylborolan.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Dichte 0.912
Siedepunkt 73°C (15 mmHg)
Flammpunkt 42°C (107°F)
Brechungsindex 1.409
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1906370
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'