missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Isopropoxybenzaldehyd, 98 %

Artikelnummer. p-7033383
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11335559 1 g 1 Gramm
11345559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11335559 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H50487.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Anwendungen
2-Isopropoxybenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22921-58-0
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD01571834
InChI-Schlüssel ZZJVNPRHHLLANO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxybenzaldehyde, 2-propan-2-yloxy benzaldehyde, 2-iso-propoxybenzaldehyde, 2-isopropoxy-benzaldehyde, 2-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 2-methylethoxy benzaldehyde, o-isopropoxybenzaldehyde, 2-isopropyloxybenzaldehyde, acmc-1cq8v, 2-iso-propyloxybenzaldehyde
PubChem CID 250078
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxybenzaldehyd
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxybenzaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.