Learn More
2-Isopropoxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499927
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499927 1 g 1 Gramm
15409937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53168.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 138008-97-6 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138008-97-6
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD03427050
InChI-Schlüssel XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropoxyphenylboronic acid, 2-isopropoxyphenyl boronic acid, 2-isopoxybenzeneboronic acid, 2-isopropoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-1-methylethoxy phenyl, 2-propan-2-yloxy phenylboronic acid, 2-isopropoxyphenylboronicacid, 2-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, akos brn-0366, pubchem13297
PubChem CID 5084099
IUPAC-Name (2-Propan-2-yloxyphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Dichte 1.075
Siedepunkt 199°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 1 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 95%