Learn More
Alfa Aesar™ 2-Isopropoxypyridin-5-Boronsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64461.MD
Weitere Details : CAS : 870521-30-5 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461679
  • 38.68 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
870521-30-5
180.998
SGEOBUJTURUUJE-UHFFFAOYSA-N
44754864
B(C1=CN=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
C8H12BNO3
MFCD07368870
6-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid, 6-isopropoxypyridin-3-ylboronic acid, 6-isopropoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid, 2-isopropoxy-5-pyridineboronic acid, 6-propan-2-yloxy pyridin-3-yl boronic acid, 6-isoproxypyridine-3-boronic acid, boronic acid, 6-1-methylethoxy-3-pyridinyl
(6-Propan-2-yloxypyridin-3-yl)borsäure
Spezifikation
2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid
870521-30-5
MFCD07368870
Slightly soluble in water.
B(C1=CN=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
180.998
181
97%
250mg
C8H12BNO3
6-isopropoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid, 6-isopropoxypyridin-3-ylboronic acid, 6-isopropoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid, 2-isopropoxy-5-pyridineboronic acid, 6-propan-2-yloxy pyridin-3-yl boronic acid, 6-isoproxypyridine-3-boronic acid, boronic acid, 6-1-methylethoxy-3-pyridinyl
SGEOBUJTURUUJE-UHFFFAOYSA-N
(6-Propan-2-yloxypyridin-3-yl)borsäure
44754864
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation