Learn More
2-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690075
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
643-28-7
C9H13N
135.21
MFCD00007720
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
12561
CC(C)C1=CC=CC=C1N
643-28-7
C9H13N
135.21
MFCD00007720
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
12561
CC(C)C1=CC=CC=C1N
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun oder orange bis Gelb
Dichte 0.9550g/mL
Siedepunkt 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NH2
Brechungsindex 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name 2-(propan-2-yl)aniline
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.