missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isopropylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11906281
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylimidazole
CAS 36947-68-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 163°C to 166°C (10.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C6H10N2
MDL-Nummer MFCD00014486
Menge 100 g
Synonym 2-isopropylimidazole, 2-isopropyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-1-methylethyl, 2-propan-2-yl-1h-imidazole, unii-a92tuy97g2, 2-isopropylimdazole, 2-isopropylimidazol, 2-iso-propylimidazole, 2-isopropyl imidazole, 2-isopropyl-imidazole
InChI-Schlüssel FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=CN1
IUPAC-Name 2-(propan-2-yl)-1H-imidazole
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
PubChem CID 123457
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isopropylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'