Learn More
2-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081856
15.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-69-7
C9H12O
136.194
MFCD00002224
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
6943
CHEBI:38506
2-Propan-2-ylphenol
CC(C)C1=CC=CC=C1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
88-69-7
C9H12O
136.194
MFCD00002224
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenol, o-hydroxycumene, o-isopropylphenol, o-cumenol, 1-hydroxy-2-isopropylbenzene, 2-propan-2-yl phenol, 2-1-methylethyl phenol, phenol, o-isopropyl, phenol, 2-1-methylethyl, isopropylphenol
6943
CHEBI:38506
2-Propan-2-ylphenol
CC(C)C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenol
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.527
Menge 50 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1363322
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 98%