missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isopropylphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045414
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
56309-56-9
C10H11NO
161.204
MFCD00013850
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocyanat-2-propan-2-ylbenzol
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
56309-56-9
C10H11NO
161.204
MFCD00013850
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocyanat-2-propan-2-ylbenzol
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O

2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Isopropylphenylisocyanat wird als Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Alocohol, Aminen und Wasser lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenyl isocyanate
Siedepunkt 66°C to 67°C (5 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3588928
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'