Learn More
2-Ketoglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2-Ketoglutaric acid is used as an intermediate in the kreb’s cycle catalyzed by glutamate dehydrogenase enzyme on glutamate. It is also used in dietary supplements to improve protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ketoglutarsäure wird als Zwischenprodukt im Kreb-Zyklus verwendet, der durch Glutamat-Dehydrogenase-Enzym auf Glutamat katalysiert wird. Es wird auch in Nahrungsergänzungsmitteln zur Verbesserung der Proteinsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von Wärme fernhalten. In Inertgas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Ketoglutarsäure wird als Zwischenprodukt im Kreb-Zyklus verwendet, der durch Glutamat-Dehydrogenase-Enzym auf Glutamat katalysiert wird. Es wird auch in Nahrungsergänzungsmitteln zur Verbesserung der Proteinsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von Wärme fernhalten. In Inertgas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ketoglutaric acid |
Schmelzpunkt | 113°C to 117°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1705689 |
Merck Index | 14,5303 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 146.1 |
Reinheit (%) | 98% |