Learn More
2-Ketoglutarsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758274
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
2-Oxopentandisäure
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
328-50-7
C5H6O5
146.098
MFCD00004165
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
51
CHEBI:30915
2-Oxopentandisäure
C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ketoglutaric acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.2% max.
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 1 hr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2COCO2H
Menge 25 g
Beilstein 03, 789
Fieser 01,531
Merck Index 15, 5350
Transmission 95% min. (c=10, H2O)
Formelmasse 146.1
Reinheit (%) ≥97.5% (on anhydrous substance)
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ketoglutaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.