Learn More
2-Mercapto-4-methylpyrimidin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020995
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6959-66-6
C5H7ClN2S
162.635
MFCD00012783
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
2723697
6-Methyl-1H-Pyrimidin-2-Thion;Hydrochlorid
CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6959-66-6
C5H7ClN2S
162.635
MFCD00012783
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
2-mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2 1h-thione hydrochloride, 6-methyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione hydrochloride, 4-methylpyrimidine-2-thiol hcl, 2 1h-pyrimidinethione, 4-methyl-, monohydrochloride, c5h6n2s.clh, 2-mercapto-4-methyl pyrimidine hydrochloride, pubchem21990, acmc-1b3ky
2723697
6-Methyl-1H-Pyrimidin-2-Thion;Hydrochlorid
CC1=CC=NC(=S)N1.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3691520
Formelmasse 162.64
Reinheit (%) 99%