Learn More
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466086
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466086 100 g 100 Gramm
11446086 5 g 5 Gramm
11456086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22358.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6325-91-3 | C7H5N3O2S | 195.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6325-91-3
Summenformel C7H5N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
MDL-Nummer MFCD00804727
InChI-Schlüssel YPXQSGWOGQPLQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercapto-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2-benzimidazolethiol, 5-nitro-2-mercaptobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-nitro, 2-benzimidazolinethione, 5-nitro, 2h-benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-nitro, 6-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-nitro-3-hydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 3717598
IUPAC-Name 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-thion
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼273°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 172127
Formelmasse 195.2
Reinheit (%) 97%