Learn More
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole, TRC
Artikelnummer. 30180125
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180125 100 mg 100 Milligramm
30179870 50 mg 50 Milligramm
30179814 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30180125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220488100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6325-91-3
Summenformel C7H5N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.13
IUPAC-Name 6-nitro-1H-benzimidazole-2-thiol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2nc(S)[nH]c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N3O2S/c11-10(12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5/h1-3H,(H2,8,9,13)
Formelmasse 195.0102