missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Mercapto-7-methoxy-4-methylchinolin, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15465487
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
52507-57-0
C11H11NOS
205.275
MFCD00705021
QJNQZUVUCGOPFS-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-4-methylquinoline-2-thiol, 7-methoxy-4-methyl-quinoline-2-thiol, cbmicro_019952, cbmicro_026931, 7-methoxy-4-methylhydroquinoline-2-thione, 7-methoxy-4-methylquinoline-2 1h-thione, 2-mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
676907
7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
CC1=CC(=S)NC2=C1C=CC(=C2)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
52507-57-0
C11H11NOS
205.275
MFCD00705021
QJNQZUVUCGOPFS-UHFFFAOYSA-N
7-methoxy-4-methylquinoline-2-thiol, 7-methoxy-4-methyl-quinoline-2-thiol, cbmicro_019952, cbmicro_026931, 7-methoxy-4-methylhydroquinoline-2-thione, 7-methoxy-4-methylquinoline-2 1h-thione, 2-mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
676907
7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-Thion
CC1=CC(=S)NC2=C1C=CC(=C2)OC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-7-methoxy-4-methylquinoline
Schmelzpunkt 233°C to 235°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'