Learn More
2-Mercaptoacetamid (in Methanol-Ammoniaklösung 10g/100 ml ca.), 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptoacetamide (in Methanolic Ammonia Solution 10g/100ml approx.) |
CAS Min. % | 10.0, 7.0, 75.0 |
CAS Max. % | 12.0, 13.0, 83.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | SHCH2C(O)NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 91.13 |
Reinheit (%) | 97% |