Learn More
2-Mercaptobenzylalkohol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045665
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4521-31-7
C7H8OS
140.2
MFCD00014448
FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
138278
(2-Sulfanylphenyl)methanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4521-31-7
C7H8OS
140.2
MFCD00014448
FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
138278
(2-Sulfanylphenyl)methanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Dichte 1.21
Siedepunkt 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Like Rotten Eggs
Brechungsindex 1.623
Menge 1 g
Beilstein 2206253
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften