missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Mercaptoethanol-d6, CDN

Artikelnummer. 30319072
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
30319072 0.1 g 0.10 Gramm
30312816 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319072 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND42130.1G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemischer Name oder Material 2-Mercaptoethanol-D6
CAS 203645-37-8
Summenformel C2 D6 O S
Menge 0.1 g
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(mercapto-d)- (9 CI), 2-Mercaptoethanol-D6, 2-Mercaptoethanol-d6, 2-(Mercapto-d)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-Mercaptoethanol-O,S,1,1,2,2-d6, 2-Sulfanylethanol-d6, β-Hydroxyethanethiol-d6
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D/hD
SMILES [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S[2 H]
IUPAC-Name 1,1,2,2-Tetradeuterio-1-deuteriooxy-2-deuteriosulfanylethan
Molekulargewicht (g/mol) 84.1704
Formelmasse 84.0516 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.