Learn More
2-Mesitylensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156058
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
773-64-8
C9H11ClO2S
218.7
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
2,4,6-Trimethylbenzolesulfonylchlorid
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
773-64-8
C9H11ClO2S
218.7
MFCD00007434
PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
13046
2,4,6-Trimethylbenzolesulfonylchlorid
CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Grau nach Weiß
Siedepunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2SO2Cl
Menge 25 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Formelmasse 218.7
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver